Learn More
Corning™ Einweg-Erlenmeyerkolben aus Polycarbonat (2 l und 3 l)
Aus optisch klarem Polycarbonat für optimale Sichtbarkeit und Langlebigkeit. Corning™ Einweg-Erlenmeyerkolben aus Polycarbonat (2 l und 3 l) sind ideal für Anwendungen mit Schüttelkulturen.
Marke: Corning™ 431252
Beschreibung
- Das Fernbach-Design erhöht den Oberflächenbereich für den Gasaustausch
- Kann für Kulturen oder zur Aufbewahrung von Medien verwendet werden
- Es werden belüftete Verschlüsse für Anwendungen mitgeliefert, bei denen steriler Gasaustausch erforderlich ist
- Bodenform mit und ohne Schikanen erhältlich
- Einzeln verpackt
- Durch Gammastrahlung sterilisiert und zertifiziert nicht-pyrogenisch
- RNase-/DNase-frei
- Autoklavierbar gemäß den mitgelieferten Anweisungen
Spezifikation
101,44 oz. | |
Polypropylen | |
3000 ml | |
Für Schüttelkulturanwendungen | |
4/Karton | |
Ja | |
Steril | |
Belüftet |
Orange | |
Oberteil: Mit Gewinde | |
Polycarbonat | |
Weithals | |
1/Packung | |
Weit | |
Ohne Schikanen |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
01625001 | Qualitätsbescheinigung | 30/04/2025 | 431252 |
34824011 | Qualitätsbescheinigung | 30/04/2025 | 431252 |
31524010 | Qualitätsbescheinigung | 30/04/2025 | 431252 |
28424009 | Qualitätsbescheinigung | 29/04/2025 | 431252 |
27624008 | Qualitätsbescheinigung | 04/04/2025 | 431252 |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.