Learn More
Corning™ T-75 Zellkulturflaschen, U-Form
Höherer Gebrauchswert bei Beibehaltung des Umfelds für Zellwachstum wie bei Vorgängervarianten. Corning™ U-förmige Zellkulturflaschen zeichnen sich durch eine ergonomische Form mit weniger Ecken für besseres Zellschaben und für die Verwendbarkeit größerer Pipetten aus.
282.56 € - 334.00 €
Spezifikation
Material | Polystyrol |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zellkultur |
Enthält | Chargennummern für einfache Rückführbarkeit |
Flaschenhalstyp | Schräg |
Form | U-förmig |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlusstyp | Oberflächenbeschichtung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlusstyp | Oberflächenbeschichtung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15350591
![]() ![]() |
Corning™
430641U |
275 ml | Belüftet | Gewebekulturbehandelt |
334.00 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
15360591
![]() ![]() |
Corning™
430720U |
275 ml | Verschlusskappe mit Dichtring | TC-behandelt |
290.00 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15370591
![]() ![]() |
Corning™
430725U |
275 ml | Phenolharz | TC-behandelt |
289.31 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15380591
![]() ![]() |
Corning™
431464U |
60 ml | Belüftet | Keine |
282.56 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Art des Verschlusses: Lieferbar mit Verschlüssen mit Belüftung, aus Phenolharz oder als Stopfen
- 75 cm2 Zellwachstumsfläche
- Weniger Ecken für einfacheres Auskratzen
- Einfacheres Erfassen mit besserem Zugang zum Verschluss
- Gewebekultur-behandelte Oberfläche
- Nicht pyrogen
- Kunststoff entspricht den Vorgaben von USP-Klasse VI
- Steril gemäß SAL 10-6
- 100 % auslaufsicher
- BSE/TSE-konform
- Schräger Hals
- Eingeprägte Skalen ermöglichen Abschätzen von Volumen
- Optionale Entnahme von Flüssigkeit mittels Pipette durch Pipettenöffnung
- Durchgang für Pipetten bis zu 50 ml
- Problemlos stapelbar
- Polystyrol USP-Klasse VI
- Hergestellt nach cGMP-Standards
Spezifikation
Polystyrol | |
Chargennummern für einfache Rückführbarkeit | |
U-förmig | |
Steril |
Zellkultur | |
Schräg | |
Ja | |
75 cm2 |
Die Produkte sind ausschließlich für Forschungsanwendungen vorgesehen. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen oder therapeutischen Verfahren bestimmt.