Learn More
Corning™ T-75 Zellkulturflaschen, U-Form
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Höherer Gebrauchswert bei Beibehaltung des Umfelds für Zellwachstum wie bei Vorgängervarianten. Corning™ U-förmige Zellkulturflaschen zeichnen sich durch eine ergonomische Form mit weniger Ecken für besseres Zellschaben und für die Verwendbarkeit größerer Pipetten aus.
Marke:  Corning™ 430725U
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15370591
  • 289.31 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Art des Verschlusses: Lieferbar mit Verschlüssen mit Belüftung, aus Phenolharz oder als Stopfen
  • 75 cm2 Zellwachstumsfläche
  • Weniger Ecken für einfacheres Auskratzen
  • Einfacheres Erfassen mit besserem Zugang zum Verschluss
  • Gewebekultur-behandelte Oberfläche
  • Nicht pyrogen
  • Kunststoff entspricht den Vorgaben von USP-Klasse VI
  • Steril gemäß SAL 10-6
  • 100 % auslaufsicher
  • BSE/TSE-konform
  • Schräger Hals
  • Eingeprägte Skalen ermöglichen Abschätzen von Volumen
  • Optionale Entnahme von Flüssigkeit mittels Pipette durch Pipettenöffnung
  • Durchgang für Pipetten bis zu 50 ml
  • Problemlos stapelbar
  • Polystyrol USP-Klasse VI
  • Hergestellt nach cGMP-Standards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
9,2 oz.
HDPE
Polystyrol
Chargennummern für einfache Rückführbarkeit
100/Karton
U-förmig
Ja
U-förmig
75 cm2
Schwarz
275 ml
Zellkultur
Schräg
5/Packung
TC-behandelt
Steril
Phenolharz
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer32624004 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum21/03/2025 Catalog Number430725U
Chargennummer27424003 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum01/01/2025 Catalog Number430725U
Chargennummer16724002 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum14/12/2024 Catalog Number430725U
Chargennummer07324001 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum03/07/2024 Catalog Number430725U
Chargennummer27823003 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum28/05/2024 Catalog Number430725U
Name des Produkts
Corning™ T-75 Zellkulturflaschen, U-Form > 75 cm2; TC-behandelt; U-förmig; Phenol
Die Produkte sind ausschließlich für Forschungsanwendungen vorgesehen. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen oder therapeutischen Verfahren bestimmt.