Learn More
Corning™ Quadratische Vorratsflaschen aus Polycarbonat Artikelnummer.: 10692434
Zum Warenkorb hinzufügen
Corning™ Quadratische Vorratsflaschen aus Polycarbonat
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10692434 Alle ansehen Corning Produkte
150 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Artikelnummer. 10692434
Marke: Corning™ 431430
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Einteilige, autoklavierbare, orangefarbene Dichtungssteckverschlüsse aus Polypropylen mit GL45 Gewinde ohne Einlage
Die platzsparende quadratische Form erfordert weniger Platz (%: 13 bis 20 Stück) auf dem Regal oder im Autoklav. Corning™ Quadratische Polycarbonat-Lagerflaschen sind ideal für das Mischen, die Probenahme und die Lagerung.
  • Dank Polycarbonatharz bruchsicherer als andere Flaschen aus Glas oder Kunststoff
  • Der Verschluss in der Größe 45 mm gewährleistet einen besseren Zugang und einfacheren Flüssigkeitstransfer
  • Siebgedruckte Graduierungen sind einfacher zu erkennen als geprägte Graduierungen
  • Steril, einzeln verpackt
  • Großer Beschriftungsbereich
  • Verpackung kann gerade aufgerissen werden
  • Einmalige Autoklavierung bei 121 °C und 15 psi möglich
Häufigeres Autoklavieren schwächt das Polycarbonat und wird nicht empfohlen.
Pharmazeutische und Zellkulturlabore, akademische Einrichtungen, Biowissenschaften sowie alle Anwendungsbereiche, bei denen Aufbewahrung, Mischen oder Probenahmen erforderlich sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 150 ml
Kapazität (metrisch) 150 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4,5 oz.
Material Polycarbonat
Anzahl pro Karton 24/Karton
Anzahl pro Packung 12/Packung
Verpackung Einzeln verpackter durchsichtiger Kunststoff
Sterilität Steril
Verschlussfarbe Orange
Graduierungen 50 bis 150 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Quadratisch
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße GL45
Verschlusstyp Schraubkappe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Product Information
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer15924011 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum28/04/2025 Catalog Number431430
Chargennummer10324006 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum25/02/2025 Catalog Number431430
Chargennummer30223013 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum06/09/2024 Catalog Number431430
Chargennummer01024001 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum15/05/2024 Catalog Number431430
Chargennummer30223013 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/04/2024 Catalog Number431430
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Quadratische Vorratsflaschen aus Polycarbonat >