Learn More
Corning™ Vorratsflaschen aus PET, quadratisch mit Verschluss Artikelnummer.: 15242596
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Corning™ Vorratsflaschen aus PET, quadratisch mit Verschluss
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15242596 Alle ansehen Corning Produkte
125 ml, 50 bis 125 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduierungen:
100 bis 1000 ml
100 bis 500 ml
50 bis 125 ml
50 bis 250 ml
Artikelnummer. 15242596
Marke: Corning™ 431530
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Quadratische Lagerflaschen aus Polyethylenterephthalat (PET) sind anwenderfreundlich, benötigen 13 bis zu 20 %weniger Platz im Regal und eignen sich optimal zum Mischen, Entnehmen und Lagern
  • Die einzeln verpackten Flaschen sind durch Gammastrahlung sterilisiert und nicht pyrogen
  • Die große 37 mm-Öffnung ermöglicht den einfacheren Zugriff und Flüssigkeitstransfer
  • Großer weißer Beschriftungsbereich für leichtere Identifizierung und leicht zu öffnende lineare Aufreißverpackung
  • Abgeschirmte weiße Emaille-Graduierungen sind besser lesbar als geprägte Graduierungen
  • Ideal für die Lagerung von Medien, Puffern und anderen wässrigen Lösungen
  • In vier Größen erhältlich: 125, 250 und 500 ml sowie 1 l
  • Flaschen sind gemäß USP Klasse VI nicht zytotoxisch und nicht pyrogen
  • Sterilisiert gemäß SAL 106
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 4,2 oz., 125 ml
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4.2 oz.
Farbe Orange
Durchmesser (angloamerikanisch) 2 Zoll
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1,4 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 37 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Einfachere Handhabung, geringerer Platzbedarf (13 bis 20 %) im Lager und ideal für Mischen, Probenahme und Lagerung
Material PET
Anzahl pro Karton 24/Karton
Anzahl pro Packung 12/Packung
Menge 12er-Pckg.
Sterilität Steril
Gewindegröße (metrisch) GL45
Verschlussfarbe Orange
Graduierungen 50 bis 125 ml
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008
Einwegprodukt Ja
Graduated Ja
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 106,5 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4,19 in.
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussgröße GL45
Durchmesser (metrisch) 52,5 mm
Verschlusstyp Verschlusskappe mit Dichtring
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer21322011 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum25/04/2025 Catalog Number431530
Chargennummer22822013 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum11/07/2024 Catalog Number431530
Chargennummer14822009 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum11/07/2024 Catalog Number431530
Chargennummer21322011 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum08/05/2024 Catalog Number431530
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Vorratsflaschen aus PET, quadratisch mit Verschluss >