Learn More
Corning™ Costar™ Einweg-Lagerungsflaschen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10052491
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Hergestellt aus klarem Polystyrol für Festigkeit und optimale Sichtverhältnisse. Corning™ Costar™ Einweg-Vorratsflaschen sind die ideale Lösung zur Aufbewahrung von Medien, Puffern und anderen wässrigen Lösungen.
  • Flaschen aus Polystyrol in medizinischer Qualität
  • Der 45 mm große Dichtungssteckverschluss aus Polyethylen verschließt die Flaschen luftdicht und mindern das Kontaminationsrisiko
  • Steril
  • Zertifiziert pyrogenfrei
  • Einzeln verpackt mit Phenolverschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 4,2 oz., 125 ml
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4,2 oz.
Farbe Durchsichtig
Material Polystyrol
Anzahl pro Karton 24/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung
Sterilität Steril
Verschlussfarbe Rot
Halsausführung 45
Form Zylindrisch
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussgröße 45 mm
Verschlusstyp Verschlusskappe mit Dichtring