Learn More
Corning™ Costar™ Röhrchen-Cluster-System
Hergestellt aus Polypropylen für Festigkeit und Beständigkeit. Corning™ Cluster-Röhrchensysteme sind ideal für die Zellernte, für Assays zur Zellaufnahme und Rezeptorbindung sowie für Radioimmunassays.
Marke: Corning™ 4412
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Praktisch für den Transfer großer Volumen und die Entnahme aus Mikrotiterplatten
- Nützlich bei Einzel- und Mehrkanalpipetten und an Roboterarbeitsplätzen und -zentrifugen
- 1.2 ml-Einzelröhrchen oder Streifen mit acht Röhrchen zum Abbrechen, Mikrotiterplattenformat
- In Gestellen für 12 oder 96 Röhrchen
- Sowohl Röhrchen als auch Gestelle bestehen aus autoklavierbarem transparentem Polypropylen
Spezifikation
Streifen | |
Autoklavierbar | |
8-Streifen Mikrotiterplatten-Cluster-Röhrchen | |
12 Streifen/Gestell | |
Durchscheinend | |
Gestell | |
0.033 oz. |
12 Streifen/Gestell, 120 Streifen/Packung | |
Polypropylen | |
Unsteril | |
120 Streifen/Packung | |
1 ml | |
Für 96-Well Standard-Mikrotiterplatten für die Zellernte, für Assays zu Zellaufnahme und Rezeptorbindung sowie Radioimmuno-Assays, für Ein- und Mehrkanalpipetten sowie Roboter-Workstations und Zentrifugen | |
96 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Costar™ Röhrchen-Cluster-System > Rack; Nein; Streifen mit 8 Röhrchen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur