Learn More
Corning™ Lambda Plus Einkanalpipettierer, verstellbar
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11387421 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,1 bis 2 μl
0,5 bis 10 μl
100 bis 1000 μl
10 bis 100 μl
20 bis 200 μl
2 bis 20 μl
Genauigkeit:
± 1 bis ± 0.6 %
± 1.2 bis ± 0.6 %
± 1.6 bis ± 0.8 %
± 12 bis ± 1.5 %
± 4 bis ± 0.5 %
± 4 bis ± 0.8 %
Kompatible Spitzen:
1000 μl-Pipettenspitze
10 μl-Spitze
200 μl-Spitze
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11387421
Marke: Corning™ 4071
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Universelle Passform für alle gängigen Pipettenspitzenmarken
  • Leichtgängiger Kolben und geringe Pipettierkräfte
  • Das Volumen kann durch Drehen des Daumenrads oder des Kolbenknopfes eingestellt werden
  • Der Sperrmechanismus verhindert versehentliches Verstellen
  • Mit Schlüssel zur internen Kalibrierung
  • Erhältlich in Ausführungen mit 8 und 12 Kanälen
  • Erhältlich in den Volumen 1 bis 300 μl
  • Einstellbarer Spitzenabwurf
  • Vollständig autoklavierbar und UV-beständig
  • Werkseitig nach strengen ISO 8655-Normen kalibriert
Garantie
3 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit ± 4 bis ± 0.5 %
Zertifizierung/Konformität ISO 8655
Kompatible Spitzen 10 μl-Spitze
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit 10 μl-Spitze
Anzahl Kanäle 1
Produktlinie Lambda™ Plus
Typ Einkanalpipettierer
Volumen (metrisch) 0,5 bis 10 μl
Zur Verwendung mit (Geräte) 10 μl-Spitze
Enthält Schlüssel im Lieferumfang jeder Pipette für einfache Kalibrierung vor Ort
UV-Überwachung Ja
Gewährleistung 3 Jahre