Learn More
Corning™ Kryoröhrchen mit Innen- und Außengewinde
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Hergestellt aus Polypropylen für Beständigkeit bei extremen Temperaturen. Corning™ Kryofläschchen mit Außengewinde sind ein sicheres Gefäß zur Ultraniedrigtemperatur-Lagerung wertvoller Zellkulturen und biologischer Proben.
Marke:  Corning™ 430658
344.20 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10504591
  • 366.94 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 15-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Gestell aus Polyschaum mit 50 Positionen bei jedem Koffer, zum einfachen Tragen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus Polypropylen, bis zu -196 °°C temperaturbeständig
  • Schwarze Graduierung mit großer Beschriftungsfläche
  • Die Fläschchen verfügen über eine Silikonscheibe zur sicheren Abdichtung.
  • Selbststehende 2 ml-Fläschchen sind in fünf Kappenfarben erhältlich
  • Fläschchen können mit Einsätzen farbcodiert werden.
  • Selbststehene Fläschchen haben eine spezielle Grundkonstruktion, mit der sie sich in einem Kryogestell und Tablett (Kat.- Nr. 431131) für die einhändige Handhabung befestigen lassen.
  • Kostenloses Schaumstoffgestell mit jedem Karton
  • RNase-/DNase-frei
  • Steril
  • Nicht-pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Orange
12,7 mm
Steril
Ja
500
-196 °C
Konisch, selbststehend
Ja
Polypropylen
Nicht-pyrogenisch, RNase-/DNase-frei
Naturfarben
Polypropylen
1.2 ml
Dichte Versiegelung dank Silikondichtung; jede Packung mit Polyschaum-Gestell mit 50 Positionen für problemlosen Transport
50
Außen
1,2 mL
Ja
41,5 mm
Ja
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer33724010 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum09/04/2025 Catalog Number430658
Chargennummer29724024 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum15/03/2025 Catalog Number430658
Chargennummer18824040 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum18/12/2024 Catalog Number430658
Chargennummer17124055 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum26/10/2024 Catalog Number430658
Chargennummer29722008 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum29/06/2024 Catalog Number430658
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Corning™ Kryoröhrchen mit Innen- und Außengewinde > 1,2 ml; konisch; ja