Learn More
Corning™ Einweg-Rollerflaschen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10601414 Alle ansehen Corning Produkte
850 cm2, Easy Grip, 22/Packung
Click to view available options
Zellwachstumsbereich:
1750 cm2
490 cm2
850 cm2
Verschlusstyp:
Belüftet
Easy Grip
Standardkappe
Verpackung:
20/Karton
22/Packung
36 Stck./Karton
40/Packung
40 Stck./Karton
Hergestellt aus optisch klarem reinem Polystyrol für hervorragende Sichtbarkeit und gewebekulturbehandelt für optimale Zellanhaftung. Corning™ Einweg-Rollerflaschen ermöglichen das erste Scale-up anhaftender Zellen durch abwechselnde Exposition der Zellen gegenüber Luft und Medium.
  • Die Flaschen bestehen aus nichtrecyceltem Polystyrol, die Kappen aus Polyethylen hoher Dichte
  • Beide Harze erfüllen die Anforderungen der USP-Klasse VI an Kunststoffbehälter und Verschlüsse
  • Behandelt für optimale Zelladhäsion
  • Einteilige, nahtlose Konstruktion mit aufgedruckter Graduierung
  • Aufgedruckte Chargennummern unterstützen die Produktrückverfolgbarkeit
  • Gammasterilisiert und pyrogenfrei
Bestellinformation
Die Größe 490 cm2 ist ohne Graduierung und wird mit einem Dichtungssteckverschluss geliefert; die größere Flasche ist mit schwarz aufgedruckter Graduierung und griffsicheren Verschlüssen versehen.
Zertifizierungen
Zertifiziert als nicht-pyrogen für einheitliches Leistungsverhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 74,39 oz., 2.200 ml
Kapazität (metrisch) 2200 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 74,39 oz.
Durchmesser (angloamerikanisch) 4,6 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1.77 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) Hals 45 mm
Material Polystyrol
Verpackung 22/Packung
Sterilität Steril
Zellwachstumsbereich 850 cm2
Verschlussfarbe Orange
Oberflächenbehandlung Zellkulturbehandelt
Graduated Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 271 mm
Höhe (angloamerikanisch) 10,66 in.
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussgröße 48 mm
Durchmesser (metrisch) 117mm
Verschlusstyp Easy Grip
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, das Vorhandensein von Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umwelt zu verringern, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Einweg-Rollerflaschen >