Learn More
Corning™ CellStripper Dissoziationsreagenz
Nicht enzymatische Zelldissoziationslösung löst adhärente Zellen in der Kultur sanft ab
Marke: Corning™ 25-056-CI
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zellkulturkomponenten
Spezifikation
2 bis 8 °C | |
Reagenz zur Zellkulturdissoziation | |
6 x 100 mL |
Flüssig | |
Steril |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
28224013 | Qualitätsbescheinigung | 26/03/2025 | 25-056-CI |
18424009 | Qualitätsbescheinigung | 18/12/2024 | 25-056-CI |
07224012 | Qualitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 25-056-CI |
33923007 | Analysenzertifikat | 28/03/2024 | 25-056-CI |
15723007 | Analysenzertifikat | 14/11/2023 | 25-056-CI |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ CellStripper Dissoziationsreagenz > 6 x 100 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur