Learn More
Gibco™ TrypLE™ Express Enzym (1x), ohne Phenolrot
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11528856
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
5 L
20 x 100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
20 PCS
5 Liter
500 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11528856
Marke: Gibco™ 12604021
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Im Gegensatz zu Schweinetrypsin frei von tierischen Bestandteilen
Spaltet Peptid-Bindungen am C-terminalen Ende von Lysin und Arginin und kann als direkter Ersatz für Trypsin eingesetzt werden. Die außergewöhnliche Reinheit erhöht die Spezifität und reduziert Zellschädigungen, die durch andere Enzyme verursacht werden, die in manchen Trypsinextrakten vorhanden sind. Dient zur Dissoziation einer Vielzahl adhärenter Säugetierzellen, einschließlich CHO, HEK 293, A529, primärer humaner Keratinozyten und embryonaler Stammzellen.
  • Sanft zu den Zellen
  • Stabil bei Raumtemperatur für 24 Monate
  • Anwenderfreundlich
  • Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
  • Gute Zellverträglichkeit: Die Reinheit erhöht die Spezifität aufgrund der Wirkung eines einzelnen Enzyms und verringert Schäden durch die Spaltung von mehreren Enzymen in Trypsin und anderen Extrakten
  • Kann Trypsin direkt in vorhandenen Protokollen ersetzen
  • TrypLE Express kann allein durch Verdünnung inaktiviert werden; Trypsin-Inhibitoren wie FBS sind nicht erforderlich
Energiesparende, weniger gefährliche und nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung, die von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chelatbildner EDTA
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 15 bis 30 °C, vor Licht schützen
Alternative Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C oder –5 bis –20 °C
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 24 Monate ab Herstellungsdatum
Zelltyp Säugetierzellen
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Konzentration 1X
Kulturtyp Adhärente Zellkultur
Form Flüssig
Produkttyp Reagenz zur Zellkulturdissoziation
Sterilität Steril gefiltert
Ohne Additive Kein Phenolrot
Zur Verwendung mit (Anwendung) Klinische und translationale Forschung
Umweltfreundliche Eigenschaften Energieeffiziente, nachhaltige Verpackung
Osmolalität Überprüfen und notieren
Produktlinie Gibco
Menge 500 ml
Bemerkungen Stabil bei Raumtemperatur
Versandbedingung Raumtemperatur
Quelle Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Getestet auf In-vitro-Bioassay