Learn More
Corning™ RPMI1640 Medium (Mod.) 1x mit L-Glutamin
Garantiert niedrige Endotoxinwerte ≤0.025 EU/ml
68.05 € - 82.75 €
Spezifikation
Form | Flüssig |
---|---|
Produkttyp | RPMI 1640 |
pH | 7,2 bis 7,4 |
Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C |
Produktcode | Marke | Menge | Mit Additiven | Ohne Additive | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Mit Additiven | Ohne Additive | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17847521
|
Corning™
MT10040CM |
6 × 1 l | Glutamin | Ohne | N/A | ||||||
15303541
![]() |
Corning™
10-040-CV |
6 × 500 ml | Glutamin | Ohne |
82.75 €
6 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Description
- Gebrauchsfertige Medien für In-vitro-Zellkulturen von Säugetieren werden in Kunststoffflaschen aus Polyethylen-Teraphthalat (PET) geliefert.
- Mit Ultraschallverfahren verschweißte Verschlusskappeneinsätze eliminieren toxische Harze oder Klebstoffe, die in Medien eindringen könnten.
- Versand bei Umgebungstemperatur
Specifications
Flüssig | |
RPMI 1640 | |
7,2 bis 7,4 | |
2 bis 8 °C |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Corning™ RPMI1640 Medium (Mod.) 1x mit L-Glutamin