missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ RPMI1640 Medium (Mod.) 1x mit L-Glutamin
Garantiert niedrige Endotoxinwerte ≤0.025 EU/ml
Marke: Corning™ MT10040CM
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gebrauchsfertige Medien für In-vitro-Zellkulturen von Säugetieren werden in Kunststoffflaschen aus Polyethylen-Teraphthalat (PET) geliefert.
- Mit Ultraschallverfahren verschweißte Verschlusskappeneinsätze eliminieren toxische Harze oder Klebstoffe, die in Medien eindringen könnten.
- Versand bei Umgebungstemperatur

Spezifikation
2 bis 8 °C | |
RPMI 1640 | |
Ohne | |
6 × 1 l |
Flüssig | |
Glutamin | |
7,2 bis 7,4 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Corning™ RPMI1640 Medium (Mod.) 1x mit L-Glutamin > Größe: 6 x 1 l; mit L-Glutamin
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur