Learn More
Corning™ Cellgro™ Sammelbeutel
Sammelbeutel mit drei Anschlüssen für biopharmazeutische Anwendungen
Marke:  Corning™ 91-200-82
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17213584
  • 332.02 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Corning Sammelbeutel sind in 2D-Aufhängekonfigurationen mit mehreren Beutelvolumen und Verbindungsstück-Konfigurationen erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 l
Heißsiegelfähige, flexible Schläuche
Je 1
60 l x 0,5 ID x 0,75 Zoll AD und 40 l x 0,12 ID x 0,25 Zoll AD chemisch beständige, heißsiegelfähige, flexible Schläuche, Luer-Buchse mit 0,15 Zoll-Anschluss, auswechselbares Ventil, nicht-atmungsaktive Luer-Kappe mit MPX-Buchse, MPX-Verbindungsstück mit 0,5 Zoll-Anschluss
Biopharmazeutische Anwendungen
ULDPE
1/Packung
Jeweils
Name des Produkts
Corning™ Cellgro™ Sammelbeutel > ULDPE; 100 l