Learn More
Corning™ Cellgro™ Sammelbeutel
Sammelbeutel mit drei Anschlüssen für biopharmazeutische Anwendungen
Marke: Corning™ 91-200-42
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Corning Sammelbeutel sind in 2D-Aufhängekonfigurationen mit mehreren Beutelvolumen und Verbindungsstück-Konfigurationen erhältlich.
Spezifikation
1 l | |
EVA | |
1/Packung | |
Jeweils |
Heißsiegelfähige, flexible Schläuche | |
Je 1 | |
MPC-Verbindungsstück mit 0,25 Zoll-Anschluss, MPC-Kappe, MPC-Buchse mit 0,25 Zoll-Anschluss, MPC-Stecker, Bruch an Injektionsstelle |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Cellgro™ Sammelbeutel > EVA; 1 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur