Learn More
Fisherbrand™ Pasteurpipetten aus Kalk-Soda Glas
Pasteurpipetten sind für den einmaligen Gebrauch in mikrobiologischen und serologischen Laboratorien bestimmt.
Marke:  Fisherbrand™ M4230NW250FS4
79.31 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11765098
  • 158.00 € / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Pasteurpipetten aus Kalknatronglas sind eine gute Alternative zu Kunststoffpipetten
  • ISO 7712-konform
  • Pasteurpipetten mit kurzer oder langer verlängerter Feinspitze (150 mm, 230 mm und 270 mm)
  • Pasteurpipetten mit und ohne Wattestopfen
  • Füllvolumen ca. 2 ml
  • Ideal zur Verwendung mit Fisherbrand Pipettierern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Zum Einmalgebrauch für Anwendungen in mikrobiologischen und serologischen Labors, zum Pipettieren von Flüssigkeiten, tropfenweisen Dosieren von Flüssigkeiten und Reagenzien, Verteilen von Mengen erwärmter Flüssigkeiten
Standardspitze
2 ml
Mit Wattestopfen
Fisherbrand Pipettierer
Kalk-Soda Glas
1000 Packungen
0,07 oz.
230 mm
Ja
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    27
    Stunden
    6
    Minuten
    26
    Sekunden
    34
  • Mehrere Hersteller
    Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
    Aktionscode: 25081
    Gültig bis zum2025-12-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Pasteurpipetten aus Kalk-Soda Glas > Pasteurpipette aus Kalknatronglas; Länge: 230 mm, Stopfentyp: Mit Wattestopfen verschlossen, Spitzenform: Standardspitze