Learn More
Invitrogen™ SYTOX™ Orange Nukleinsäurefärbemittel – 5 mmol-Lösung in DMSO
Nützlich als Indikator für den Zelltod
Marke: Invitrogen™ S11368
379.40 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
SYTOX Orange Farbstoff färbt Nukleinsäuren in Zellen mit kompromittierten Membranen. Dieses Färbemittel ist viel heller als Propidiumiodid (P-1304). 5 mmol-Lösung in DMSO
Zellanalyse, Zellstruktur, Zelltracing & -tracking, Zellviabilität & Zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation & Funktion, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzgegenfärbung, Befestigung & Verblassungsschutz, Immunofluoreszenzfärbung & Nachweis, Zellkern, Nukleoli & Kernhülle, Tracing von Organellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Orange | |
547 nm | |
Röhrchen | |
250 μL | |
Fluoreszent | |
Lösung | |
Raumtemperatur | |
Nukleinsäurefärbemittel |
Enthält 1 Fläschchen mit SYTOX™ orange Nukleinsäure-Farbstoff (5 mmol Lösung in DMSO) Im Tiefkühlschrank (-5 bis -30 °C), trocken und vor geschützt Licht lagern. |
|
Membrangängig | |
Durchflusszytometer | |
250 μl | |
570 nm | |
SYTOX | |
Fluoreszent | |
Nukleinsäuren |