Learn More
Corning™ Glass Bottom Microplates VE=10 4580
Schwarze Mikrotiterplatten mit Glasboden von hoher optischer Qualität sind ideal für die Durchführung von High-Content-zellbasierten Assays mit Bildgebungssystemen.
Marke: Corning™ 4580
305.92 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der Glasboden bietet eine flache und optisch klare Oberfläche, die die Autofokuszeit reduziert, den Durchsatz erhöht und daher für Zellwachstum ideal geeignet ist.
- Hohe optische Qualität und kratzfestes schwarzes Glas (Cycloolefin-Copolymer)
- Die Glasbodenstärke von 200 μm eignet sich gut für die bildgebende Mikroskopie.
- Die Wellbodenplanität von <50 μm gewährleistet Ebenheit für bildgebende Geräte
- Geringe Hintergrundfluoreszenz und minimaler Crosstalk für höchstmögliche optische Qualität für zellbasierte Assays
- Die 96-Well-Mikrotiterplatte mit halbem Bereich reduziert den Reagenzienverbrauch.
- Steril
- 10/Karton
Spezifikation
Halbfläche | |
8 x 12 | |
Cycloolefin Copolymer | |
Steril | |
10/Karton |
Mit Deckel | |
Schwarz | |
96 | |
Bietet eine flache und optisch klare Oberfläche, die die Autofokuszeit reduziert, den Durchsatz erhöht und daher für Zellwachstum ideal geeignet ist. | |
1/Packung |