Learn More
Metro™ Super Adjustable Super Erecta™ Gitterregal, Metroseal 3 Oberfläche
Artikelnummer. 15996801
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
106,6 x 35,5 cm (42 x 14 Zoll)
106,6 x 45,7 cm (42 x 18 Zoll)
106,6 x 61 cm (42 x 24 Zoll)
121,9 x 35,5 cm (48 x 14 Zoll)
121,9 x 45,7 cm (48 x 18 Zoll)
121,9 x 61 cm (48 x 24 Zoll)
137 x 45,7 cm (54 x 18 Zoll)
152,4 x 35,5 cm (60 x 14 Zoll)
152,4 x 45,7 cm (60 x 18 Zoll)
152,4 x 53 cm (60 x 21 Zoll)
152,4 x 61 cm (60 x 24 Zoll)
182,9 x 35,5 cm (72 x 14 Zoll)
182,9 x 45,7 cm (72 x 18 Zoll)
182,9 x 61 cm (54 x 24 Zoll)
182,9 x 61 cm (72 x 24 Zoll)
61 x 35,5 cm (24 x 14 Zoll)
61 x 45,7 cm (24 x 18 Zoll)
76 x 35,5 cm (30 x 14 Zoll)
76 x 45,7 cm (30 x 18 Zoll)
76 x 61 cm (30 x 24 Zoll)
91,4 x 35,5 cm (36 x 14 Zoll)
91,4 x 45,7 cm (36 x 18 Zoll)
91,4 x 61 cm (36 x 24 Zoll)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15996801
Marke: Metro™ A1824NK3
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Jedes Regal wird mit einer Packung aus vier nicht leitfähigen Keilen geliefert.
Passen Sie Ihren Laborspeicher an Ihre Anforderungen an. Das Super Adjustable Super Erecta™-Gitterregal von Metro verfügt über Metroseal 3, eine grüne Epoxidbeschichtung mit integriertem antimikrobiellen Schutz von Microbahn™ sowie ein einzigartiges offenes Drahtdesign, das einen freien Luftstrom ermöglicht und Staubansammlungen minimiert.
Jedes Regal bietet eine offene Fläche von ca. 76 %. Kann leicht von allen Seiten beladen und entladen werden.
  • Korrosionsbeständiger Karbonstahl
  • Mit selbstabdichtendem Zink überzogen und beschichtet mit Epoxidharz mit Microban™ antimikrobiellem Schutz
  • Ideal für den Einsatz in begehbaren Kühlgeräten und anderen Umgebungen, die Korrosionsbeständigkeit erfordern
  • Einlegeböden in1 Zoll-Schritten mit patentierten Freigabewinkeln einstellbar
  • Die Freigabewinkel und die Keile bieten eine verbesserte Steifigkeit
  • Schnelle Montage ohne Werkzeug; montierte Einheiten sind nicht leitfähig
  • In Kombination mit Super Erecta feststehenden und beweglichen Pfosten und Zubehör können individuelle Konfigurationen für Lagerung und Transport erstellt werden
  • Das patentierte Freigabewinkelsystem ermöglicht eine einfache Einstellung der Höhe
  • Positionieren Sie Ihre Regale individuell und sorgen Sie so für maximale Lagerungsdichte
Fassungsvermögen:
  • Einlegeböden mit einer Breite bis zu 48 in.; Tragfähigkeit von 800 lbs pro Einlegeboden (bei gleichmäßiger Verteilung)
  • Einlegeböden mit einer Breite über 48 in.; 600 lbs pro Einlegeboden (bei gleichmäßiger Verteilung)
Bestellinformation
Regale und Pfosten separat erhältlich.
Garantie
12 Jahre eingeschränkte Garantie im Falle von Rost
Spezifikation
Produkttyp Wire Shelf
Abmessungen (L x B) 61 x 45,7 cm (24 x 18 Zoll)
Ausführung Metroseal Epoxy
Zur Verwendung mit (Geräte) Metro™ Super Erecta™ verstellbares Regalsystem
Enthält Vier nicht leitende Muffen/Keile
Länge (angloamerikanisch) 24 in.
Länge (metrisch) 61 cm
Breite (angloamerikanisch) 18 in.
Breite (metrisch) 45,7 cm
Material Edelstahl (304)