missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human FGFR1 alpha (IIIc) Alexa Fluor™ 647-conjugated Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: R&D Systems FAB11336R-100UG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
FGFR1 alpha Monoclonal antibody specifically detects FGFR1 alpha in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
FGFR1 alpha | |
Monoclonal | |
Alexa Fluor 647 | |
Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. | |
Mouse | |
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
RUO | |
2260 | |
Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 °C as supplied. | |
IgG2b |
Flow Cytometry | |
1058809 | |
Flow Cytometry | |
P11362.3 | |
Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human FGFR1 alpha, Arg22-Glu376, Accession # P11362.3 | |
100 μg | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Human FGFR1 alpha (IIIc) Alexa Fluor™ 647-conjugated Antibody, R&D Systems™ > 100 μg; Alexa Fluor 647
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur