Learn More
Corning™ 1 Liter- und 3 Liter-Einweg-Spinnerflaschen aus Kunststoff
Das gebrauchsfertige System ist mit Flächenrührer und integriertem Magneten ausgestattet, wodurch die zeitaufwändige Montage oder die Reinigung und Wiedermontage entfällt.
1045.95 € - 1292.81 €
Spezifikation
Verschlussfarbe | Orange |
---|---|
Verschlussmaterial | HDPE |
Innendurchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss | 3,9 cm |
Durchmesser (metrisch) Kappe seitlicher Anschluss | 5,4 cm |
Material | Polystyrol |
Produktcode | Marke | Verschlusstyp | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlusstyp | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10452425
|
Corning™
3561 |
Schraubverschluss | 1 l |
1292.81 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 02-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10337203
|
Corning™
3563 |
Schraubverschluss | 3 l |
1045.95 €
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11309474
|
Corning™
3580 |
Belüftet | 1 l |
1292.81 €
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11319474
|
Corning™
3581 |
Belüftet | 3 l |
1045.95 €
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Aus Polystyrol nach ISO 10993
- Vergleichbar mit herkömmlichen Glasspinnerkolben für das Wachstum von Suspensionszellen und sämtliche anhaftungsabhängigen Kulturen mit Mikroträger-Beads
- Flächenrührergröße und -höhe sind für jede Gefäßgröße optimiert
- Ein Magnet sorgt für eine ruhige und gleichmäßige Rotation bei den erforderlichen Drehzahlen jedes Laborrührers mit niedrigen Geschwindigkeiten
- Die Wärmeentwicklung im Gefäß wird mithilfe eines speziell entwickelten Flanschs, der das Gefäß von der Rührplattenoberfläche abhebt, reduziert
- Der Bördelfuß sorgt für zusätzliche Stabilität und zusätzlichen Halt
Spezifikation
Orange | |
3,9 cm | |
Polystyrol | |
45° | |
GL 45 | |
Steril |
HDPE | |
5,4 cm | |
1/Packung | |
2 | |
Ja |