Learn More
Corning™ 1 Liter- und 3 Liter-Einweg-Spinnerflaschen aus Kunststoff
Das gebrauchsfertige System ist mit Flächenrührer und integriertem Magneten ausgestattet, wodurch die zeitaufwändige Montage oder die Reinigung und Wiedermontage entfällt.
Marke: Corning™ 3563
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.24700kg
Beschreibung
- Aus Polystyrol nach ISO 10993
- Vergleichbar mit herkömmlichen Glasspinnerkolben für das Wachstum von Suspensionszellen und sämtliche anhaftungsabhängigen Kulturen mit Mikroträger-Beads
- Flächenrührergröße und -höhe sind für jede Gefäßgröße optimiert
- Ein Magnet sorgt für eine ruhige und gleichmäßige Rotation bei den erforderlichen Drehzahlen jedes Laborrührers mit niedrigen Geschwindigkeiten
- Die Wärmeentwicklung im Gefäß wird mithilfe eines speziell entwickelten Flanschs, der das Gefäß von der Rührplattenoberfläche abhebt, reduziert
- Der Bördelfuß sorgt für zusätzliche Stabilität und zusätzlichen Halt
Spezifikation
0,79 gal. | |
HDPE | |
3,9 cm | |
3 l | |
10,1 in. | |
4/Karton | |
45° | |
GL 45 | |
Steril | |
188 mm |
Orange | |
7,4 in. | |
5,4 cm | |
Polystyrol | |
25,9 cm | |
1/Packung | |
2 | |
Ja | |
Schraubverschluss |