Learn More
Corning™ 1 Liter- und 3 Liter-Einweg-Spinnerflaschen aus Kunststoff
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Das gebrauchsfertige System ist mit Flächenrührer und integriertem Magneten ausgestattet, wodurch die zeitaufwändige Montage oder die Reinigung und Wiedermontage entfällt.
Marke:  Corning™ 3580
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11309474
  • 1353.93 € / 6 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus Polystyrol nach ISO 10993
  • Vergleichbar mit herkömmlichen Glasspinnerkolben für das Wachstum von Suspensionszellen und sämtliche anhaftungsabhängigen Kulturen mit Mikroträger-Beads
  • Flächenrührergröße und -höhe sind für jede Gefäßgröße optimiert
  • Ein Magnet sorgt für eine ruhige und gleichmäßige Rotation bei den erforderlichen Drehzahlen jedes Laborrührers mit niedrigen Geschwindigkeiten
  • Die Wärmeentwicklung im Gefäß wird mithilfe eines speziell entwickelten Flanschs, der das Gefäß von der Rührplattenoberfläche abhebt, reduziert
  • Der Bördelfuß sorgt für zusätzliche Stabilität und zusätzlichen Halt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Specifications
0,26 gal.
HDPE
5,4 cm
Polystyrol
24,5 cm
1/Packung
2
Ja
Belüftet
Orange
3,9 cm
1 l
9,6 in.
6/Karton
45°
GL 45
Steril
137 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers