Learn More
Julabo™ CORIO C-Series Open Heating Bath Circulators with Stainless Steel Baths
CORIO C-Series Open Heating Bath Circulators with Stainless Steel Baths are designed for internal applications in the circulator bath. The circulator can be removed for easy cleaning of the bath and a variety of accessories are available.
1200.00 € - 1670.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Circulation Capacity Flow Rate: 6 L/min., Circulation Capacity Pressure: 0.1 bar |
---|---|
Flussrate | 6 l/min |
Temperaturbereich | 20°C to 100°C (Working) |
Typ | Umwälzthermostat mit offenem Bad |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Internal applications at working temperatures from +20 to +100°C |
Produktcode | Marke | Modell | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Abmessungen (L x B x H) innen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Abmessungen (L x B x H) innen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15400562
![]() |
Julabo™
9011405 |
C-B5 | 3.5 to 5 L | 38 x 23 x 41 cm | 15 x 15 x 15 cm (Usable Bath Opening) |
1200.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15420562
![]() |
Julabo™
9011413 |
C-B13 | 9 bis 13 l | 40 x 38 x 42 cm | 18 x 30 x 15 cm (Usable Bath Opening) |
1420.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15450562
![]() |
Julabo™
9011417 |
C-B17 | 13 to 17 L | 40 x 38 x 47 cm | 18 x 30 x 20 cm (Usable Bath Opening) |
1505.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15460562
![]() |
Julabo™
9011419 |
C-B19 | 14 bis 19 l | 58 x 38 x 42 cm | 35 x 35 x 15 cm (Usable Bath Opening) |
1500.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15490562
![]() |
Julabo™
9011427 |
C-B27 | 17 bis 27 l | 58 x 38 x 47 cm | 35 x 30 x 20 cm (Usable Bath Opening) |
1670.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Bright, White, Easy to Read Display
- Easy to Operate Front Controls
- Low Liquid Level Early Warning System
- Integrated Drain Screw (except C-B5)
- Integrated Timer
- PID1 and ACC Controls
- Very Quiet
Spezifikation
Circulation Capacity Flow Rate: 6 L/min., Circulation Capacity Pressure: 0.1 bar | |
20°C to 100°C (Working) | |
Internal applications at working temperatures from +20 to +100°C | |
0,1 bar |
6 l/min | |
Umwälzthermostat mit offenem Bad | |
2 kW | |
±0,03°C |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Julabo™ CORIO C-Series Open Heating Bath Circulators with Stainless Steel Baths