Learn More
Julabo™ CORIO C-Series Open Heating Bath Circulators with Stainless Steel Baths
BIOPHARMA
CORIO C-Series Open Heating Bath Circulators with Stainless Steel Baths are designed for internal applications in the circulator bath. The circulator can be removed for easy cleaning of the bath and a variety of accessories are available.
Marke:  Julabo™ 9011419
1336.70 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15460562
  • 1500.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die offenen Heizbadthermostate der neuen CORIO™ Serie verfügen über hochwertige Badetanks aus Edelstahl.
  • Modell für interne Anwendungen
  • Helle, gut lesbare Anzeige
  • Sehr leise
  • Integrierte Ablassschraube
Ideal für die Temperaturregelung von Proben, die Vorbereitung von Proben für die Serologie, die klinische Chemie, die Analyse, die Materialprüfung und vieles mehr.
Arbeitstemperaturbereich: 20 °C bis 100 °C Temperaturstabilität: ± 0.03 °C Heizleistung: 2 kW Umwälzleistung Flussrate: 6 l/min Abmessungen B x L x H (cm): 38 x 58 x 42 Füllvolumen (l): 14 bis 19
Spezifikation
Spezifikation
Circulation Capacity Flow Rate: 6 L/min., Circulation Capacity Pressure: 0.1 bar
6 l/min
Umwälzthermostat mit offenem Bad
2 kW
C-B19
58 x 38 x 42 cm
14 bis 19 l
20°C to 100°C (Working)
Internal applications at working temperatures from +20 to +100°C
0,1 bar
±0,03°C
35 x 35 x 15 cm (Usable Bath Opening)