Learn More
Julabo™ CORIO C-Series Open Heating Bath Circulators with Stainless Steel Baths
CORIO C-Series Open Heating Bath Circulators with Stainless Steel Baths are designed for internal applications in the circulator bath. The circulator can be removed for easy cleaning of the bath and a variety of accessories are available.
Marke: Julabo™ 9011413
1272.55 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die offenen Heizbadthermostate der neuen CORIO™ Serie verfügen über hochwertige Badetanks aus Edelstahl.- Modell für interne Anwendungen
- Helle, gut lesbare Anzeige
- Sehr leise
- Integrierte Ablassschraube
Arbeitstemperaturbereich: 20 °C bis 100 °C Temperaturstabilität: ± 0.03 °C Heizleistung: 2 kW Umwälzleistung Flussrate: 6 l/min Abmessungen B x L x H (cm): 38 x 40 x 42 Füllvolumen (l): 9 bis 13
Spezifikation
Circulation Capacity Flow Rate: 6 L/min., Circulation Capacity Pressure: 0.1 bar | |
6 l/min | |
Umwälzthermostat mit offenem Bad | |
2 kW | |
C-B13 | |
40 x 38 x 42 cm |
9 bis 13 l | |
20°C to 100°C (Working) | |
Internal applications at working temperatures from +20 to +100°C | |
0,1 bar | |
±0,03°C | |
18 x 30 x 15 cm (Usable Bath Opening) |