Learn More
Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Copper(II) sulfate pentahydrate |
Schmelzpunkt | 110.0°C |
Farbe | Blau |
Physikalische Form | Feine Kristalle oder kristallines Pulver |
Menge | 1 kg |
Prozentgehaltsbereich | 99% min. (Iodometry) |
Strukturformel | CuSO4·5H2O |
UN-Nummer | 3077 |
Fieser | 01,164; 02,89; 05,162; 06,141; 14,267 |
Merck Index | 15, 2643 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467185 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 197720050,197722500,197720010 |
A0461092 | Analysenzertifikat | 15/03/2024 | 197720050,197722500,197720010 |
A0461023 | Analysenzertifikat | 15/03/2024 | 197720050,197722500,197720010 |
A0449792 | Analysenzertifikat | 27/02/2023 | 197720050,197722500,197720010 |
A0400324 | Analysenzertifikat | 14/12/2022 | 197720050,197722500,197720010 |
Sicherheit und Handhabung
- Copper(II) sulfate pentahydrate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- MIXTURE LIST-Enthält: Cupric sulfate
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chemische Extravaganz
Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.Aktionscode: 25908Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
16Stunden
1Minuten
20Sekunden
14