Learn More
Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10328803
Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10328803
5 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10328803
Marke: Thermo Scientific Acros 197720050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-99-8
Summenformel CuH10O9S
Molekulargewicht (g/mol) 249.68
MDL-Nummer MFCD00149681
InChI-Schlüssel JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperasMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
SMILES O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(II) sulfate pentahydrate
Schmelzpunkt 110.0°C
Farbe Blau
Physikalische Form Feine Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 5 kg
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Iodometry)
Strukturformel CuSO4·5H2O
UN-Nummer 3077
Fieser 01,164; 02,89; 05,162; 06,141; 14,267
Merck Index 15, 2643
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 320g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,slightly soluble in alcohol and glycerol,insoluble in ethanol
IUPAC-Name Kupfer(2+) Pentahydrat Sulfat
Formelmasse 249.68
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467185 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number197720050,197722500,197720010
ChargennummerA0461092 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2024 Catalog Number197720050,197722500,197720010
ChargennummerA0461023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2024 Catalog Number197720050,197722500,197720010
ChargennummerA0449792 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2023 Catalog Number197720050,197722500,197720010
ChargennummerA0400324 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number197720050,197722500,197720010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) sulfate pentahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Copper(II) sulfate pentahydrate
Name des Produkts
Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals >