Learn More
Natriummolybdat(VI)-Dihydrat, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10503381
Natriummolybdat(VI)-Dihydrat, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10503381
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Artikelnummer. 10503381
Marke: Thermo Scientific Acros 206371000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-40-6
Summenformel MoNa2O4
Molekulargewicht (g/mol) 205.93
MDL-Nummer MFCD00149170
InChI-Schlüssel TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 16211258
ChEBI CHEBI:75213
IUPAC-Name Dinatrium; Dioxido(dioxo)molybdän; Dihydrat
SMILES [Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium molybdate(VI) dihydrate
Namenshinweis 99+%
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99% min
Strukturformel Na2MoO4·2H2O
Fieser 15,294
Merck Index 15, 8776
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 560g/L (o°C). Other solubilities: 1150g/l (100°C)
Formelmasse 241.95
Reinheit (%) ≥99%
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 3.28
Dichte 3.2800g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/10/2024 Catalog Number206371000,206370025,206375000,206370050
ChargennummerA0467028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/10/2024 Catalog Number206371000,206370025,206375000,206370050
ChargennummerA0450390 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/02/2024 Catalog Number206371000,206370025,206375000,206370050
ChargennummerA0444522 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number206371000,206370025,206375000,206370050
ChargennummerA0434076 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2022 Catalog Number206371000,206370025,206375000,206370050
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriummolybdat(VI)-Dihydrat, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals >