Learn More
Kupfer(II)-sulfat, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
6 x 250 g
50 kg
6 x 1 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Kupfer(II)-sulfat |
Namenshinweis | Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, USP |
Physikalische Form | Anhydrisch |
Menge | 250 g |
Strukturformel | CuSO4 |
UN-Nummer | 3077 |
Formelmasse | 159.61 mol |
Reinheit (%) | 99 bis 100.5 % (basierend auf wasserfreier Substanz) |
Güte | puriss. |
Dampfdruck | 7.3 mmHg (25 °C) |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
O2000 | Analysenzertifikat | 16/12/2024 | 12852-250G |
A0430143 | Analysenzertifikat | 16/11/2023 | 12852-1KG,128520250,128521000,12852-6X1KG,12852-6X250G,12852-250G |
I3530 | Analysenzertifikat | 22/06/2023 | 12852-250G |
A0404624 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 12852-1KG,128520250,128521000,12852-6X1KG,12852-6X250G,12852-250G |
A0444906 | Analysenzertifikat | 08/08/2022 | 12852-1KG,128520250,128521000,12852-6X1KG,12852-6X250G,12852-250G |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Copper(II) sulfate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Copper sulphate
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kupfer(II)-sulfat, Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur