Learn More
Kupfer(II)-sulfat, hellgraues Pulver, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11357628
Kupfer(II)-sulfat, hellgraues Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357628
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11357628
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 033308.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Copper(II)sulfate is used in electroplating and in mining industries. It is used as a dehydrating agent for forming and manipulating acetal groups. In analytical chemistry, it is used in the Fehling's solution and Benedict's solution to test for reducing sugars. Also, it is used to test protein in Biuret test.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-98-7
Summenformel CuO4S
Molekulargewicht (g/mol) 159.602
MDL-Nummer MFCD00010981
InChI-Schlüssel ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagleMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24462
ChEBI CHEBI:23414
IUPAC-Name Kupfer; Sulfat
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(II) sulfate
Schmelzpunkt >560°C (decomposition)
Farbe Grau
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and methanol. Insoluble in ethanol.
Formelmasse 159.6
Güte Reagenz
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 3.6
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW19J012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/10/2023 Catalog Number033308.A3,033308.36,033308.22
ChargennummerP17J032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog Number033308.36
ChargennummerR03I033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2022 Catalog Number033308.A3,033308.36,033308.22
ChargennummerE10J18 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number033308.A3,033308.36,033308.22
ChargennummerF11S037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number033308.A3,033308.36,033308.22
Name des Produkts
Kupfer(II)-sulfat, hellgraues Pulver, Thermo Scientific Chemicals >