Learn More
Kupfer(II)-sulfat, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15641220
Kupfer(II)-sulfat, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15641220 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 kg
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
6 x 250 g
50 kg
6 x 1 kg
Artikelnummer. 15641220
Marke: Honeywell-Fluka 128521KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Puriss., wasserfrei, entspricht der analytischen Spezifikation von BP, Ph. Eur., USP, 99 bis 100.5 % (basierend auf wasserfreier Substanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-98-7
Summenformel CuO4 S
Molekulargewicht (g/mol) 159.602
MDL-Nummer MFCD00010981
InChI-Schlüssel ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Synonym Kupfersulfat, Kupfer(II)-sulfat, Kupfersulfat, wasserfrei, Kupfer2+-Sulfat, Blaustein, Kupfermonosulfat, Kupfer(II)-sulfat, wasserfrei, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
PubChem CID 24462
ChEBI CHEBI:23414
IUPAC-Name Kupfer; Sulfat
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kupfer(II)-sulfat
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, USP
Physikalische Form Anhydrisch
Menge 1 kg
Strukturformel CuSO4
UN-Nummer 3077
Formelmasse 159.61 mol
Reinheit (%) 99 bis 100.5 % (basierend auf wasserfreier Substanz)
Güte puriss.
Dampfdruck 7.3 mmHg (25 °C)
Dichte 3.603 g/ml bei 25 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) sulphate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Copper sulphate
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kupfer(II)-sulfat, Honeywell Fluka™ >