Learn More
Kupfer(II)-sulfat, 98 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
25.02 € - 1044.20 €
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-98-7
Summenformel CuO4S
Molekulargewicht (g/mol) 159.6
MDL-Nummer MFCD00010981
InChI-Schlüssel ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
PubChem CID 24462
ChEBI CHEBI:23414
IUPAC-Name Kupfer; Sulfat
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10341451
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
422870050
5 g Glasflasche
25.02 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10413465
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
422871000
100 g Glasflasche
31.96 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10781062
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
422875000
500 g Glasflasche
94.47 €
500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11904241
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
422870025
2.5 kg Glasflasche
331.65 €
2.50 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
13488568
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
422870100
10 kg Kunststofftrommel
1044.20 €
10 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7758-98-7
159.6
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
24462
Kupfer; Sulfat
CuO4S
MFCD00010981
copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
CHEBI:23414
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Spezifikation
Copper(II) sulfate
Anhydrous
Grau
97.5% min. (Iodometry)
CuSO4
01,164; 02,89; 05,162; 06,141; 08,125; 10,107; 16,283
copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Kupfer; Sulfat
24462
159.6
Rein
200.0°C
7758-98-7
Pulver
CuO4S
MFCD00010981
15,2643
Solubility in water: 203g/L (20°C).
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
159.6
CHEBI:23414
98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
BEI VERSCHLUCKEN:GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 231-847-6
Produktidentifikator
  • Copper(II) sulfate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.