Learn More
Kupfer(II)-sulfat, 98 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11904241
Kupfer(II)-sulfat, 98 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11904241
2.5 kg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 11904241
Marke: Thermo Scientific Acros 422870025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-98-7
Summenformel CuO4S
Molekulargewicht (g/mol) 159.6
MDL-Nummer MFCD00010981
InChI-Schlüssel ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagleMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24462
ChEBI CHEBI:23414
IUPAC-Name Kupfer; Sulfat
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(II) sulfate
Schmelzpunkt 200.0°C
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Grau
Physikalische Form Pulver
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Iodometry)
Strukturformel CuSO4
Fieser 01,164; 02,89; 05,162; 06,141; 08,125; 10,107; 16,283
Merck Index 15,2643
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 203g/L (20°C).
Formelmasse 159.6
Reinheit (%) 98%
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0461978 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog Number422870025,422871000,422875000,422870050
ChargennummerA0459773 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2024 Catalog Number422870100,422870025,422871000,422875000,422870050
ChargennummerA0426454 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number422870100,422870025,422871000,422875000,422870050
ChargennummerA0398464 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number422870100,422870025,422871000,422875000,422870050
ChargennummerA0400980 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number422870100,422870025,422871000,422875000,422870050
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kupfer(II)-sulfat, 98 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals >