Learn More
Contec™ CONTEXT™ Reinraumpapier und Notizbücher
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Contec™ CONTEXT™ Reinraum-Dokumentationsprodukte wurden entwickelt, um in Reinräumen Papier und Notizbücher zur Verfügung zu stellen, die das Kontaminationsrisiko reduzieren. Das CONTEXT™ Papier ist in den Größen 8.5 x 11 in., A4 und 11 x 17 in. erhältlich und verwendet Munising Bondmaterial aus synthetischer polymergesättigter Cellulose, das optimale Glätte und natürlich verbesserte Beschreibbarkeit bietet.
Marke:  Contec™ CNBK8511W
133.99 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15683988
  • 188.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 03-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hohe Helligkeit, hohe Deckkraft
  • Ultraniedrige Partikelbildung
  • Extrem niedriger Metalionengehalt
  • Hohe Reißfestigkeit und Zugfestigkeit
  • Hitzebeständig
  • Kompatibel mit Standard- und Hochgeschwindigkeitslaserdruckern
  • Kompatibel mit nassen und trockenen Kopiersystemen
  • Ideal für die Aufzeichnung von Notizen und Anweisungen
Spezifikation
Spezifikation
Munising Bondmaterial aus synthetischer polymergesättigter Cellulose
8,5 in.
Weiß
CONTEXT™ mittelbreit liniertes Notizbuch mit Spiralbindung, 50 Seiten, Kunststoffeinband
Autoklavierbar
Aufzeichnung von Notizen und Arbeitsanweisungen
Ja
10 Notizbücher/Karton
18 lbs.
Nein
11 in.
Weiß
8,5 x 11 in.
Single-use
Standard- und Hochgeschwindigkeitslaserdrucker; Nass- und Trockenkopiersysteme
CONTEXT™ Reinraumdokumentation
Unsteril
67 gsm