Learn More
Contec™ Unsterile Moppköpfe für VertiKlean™ Wandreinigungssystem
Zur Verwendung mit VertiKlean™ Wall Washing System which is designed for cleaning vertical surfaces. Contec™ VertiKlean™ Wandwaschanlagen Unsterile Moppköpfe und -bezüge bestehen aus laminiertem Polyestergewebe und hoch saugfähigem Polyesterschaum für hervorragende Reinigungsleistung und Abriebfestigkeit. Eine texturierte Option für Anwendungen, die eine verbesserte Partikelentfernung erfordern, ist verfügbar.
45.35 € - 605.00 €
Spezifikation
Sterilität | Unsteril |
---|---|
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Höhe (metrisch) | 2 cm |
Höhe (angloamerikanisch) | 1 in. |
Breite (metrisch) | 101.6 mm |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Abmessungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Abmessungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11972425
![]() |
Contec™
VK-MOP |
Moppkopf | 8 x 4 in. (21 x 11cm) |
45.35 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11952425
![]() ![]() |
Contec™
MVK-MOP |
Moppkopf | 13 x 4 in. (32 x 11 cm) |
56.55 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15276333
![]() ![]() |
Contec™
TMVKMOP |
Texturierter Moppkopf | 13 x 4 in. (32 x 11 cm) |
486.00 €
36 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11932425
![]() ![]() |
Contec™
LVK-MOP |
Moppkopf | 15 x 4 in. (38 x 11 cm) |
64.85 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15559694
![]() ![]() |
Contec™
TLVKMOP |
Texturierter Moppkopf | 15 x 4 in. (38 x 11 cm) |
605.00 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Zur Verwendung mit dem VertiKlean™ Wandreinigungssystem, das für die Reinigung vertikaler Oberflächen entwickelt wurde. Die nicht sterilen Moppköpfe und -abdeckungen des Contec™ VertiKlean™ Wandreinigungssystems bestehen aus laminiertem Polyestergewebe sowie stark adsorbierendem Polyesterschaum für ausgezeichnete Reinigungsleistung und Abriebfestigkeit. Eine texturierte Option für Anwendungen, die eine verbesserte Partikelentfernung erfordern, ist verfügbar.
- Leicht, Polyester, Einweg
- Ideal zum Auftragen von Desinfektionsmitteln und Nassreinigungsmitteln auf vertikalen Oberflächen, Decken und Wänden in kontrollierten Umgebungen; Erreichen von schwer zugänglichen Ecken und Decken mit einem kompletten Bewegungsbereich
- Der saugfähige Schaum bringt Lösungsmittel und Desinfektionsmittel auf die Oberfläche; das Polyestergewebe bietet ausgezeichnete Abriebfestigkeit und trägt dazu bei, die Flüssigkeit gleichmäßig auf der zu reinigenden Oberfläche zu verteilen
- Die Köpfe sind für eine Abdichtung der Kanten lasergeschnitten, was die potenzielle Kontamination im Wischprozess weiter eingrenzt
- Die strukturierte Oberfläche ist ideal für Anwendungen, die eine zusätzliche Reinigungsleistung erfordern
- Keine Zellulose; kompatibel mit einer Vielzahl von Chemikalien, Reinigungs- und Desinfektionsmitteln
Spezifikation
Unsteril | |
2 cm | |
101.6 mm | |
Ja | |
Gestricktes Polyestergewebe, Polyesterschaum, Polyesterschaum |
Nicht autoklavierbar | |
1 in. | |
4 in. | |
Wird mit entsprechender Hardware für feuchte Wände und Decken in nicht sterilen Umgebungen verwendet. |