Learn More
Contec™ Unsterile Moppköpfe für VertiKlean™ Wandreinigungssystem
Zur Verwendung mit VertiKlean™ Wall Washing System which is designed for cleaning vertical surfaces. Contec™ VertiKlean™ Wandwaschanlagen Unsterile Moppköpfe und -bezüge bestehen aus laminiertem Polyestergewebe und hoch saugfähigem Polyesterschaum für hervorragende Reinigungsleistung und Abriebfestigkeit. Eine texturierte Option für Anwendungen, die eine verbesserte Partikelentfernung erfordern, ist verfügbar.
Marke: Contec™ LVK-MOP
Beschreibung
Zur Verwendung mit dem VertiKlean™ Wandreinigungssystem, das für die Reinigung vertikaler Oberflächen entwickelt wurde. Die nicht sterilen Moppköpfe und -abdeckungen des Contec™ VertiKlean™ Wandreinigungssystems bestehen aus laminiertem Polyestergewebe sowie stark adsorbierendem Polyesterschaum für ausgezeichnete Reinigungsleistung und Abriebfestigkeit. Eine texturierte Option für Anwendungen, die eine verbesserte Partikelentfernung erfordern, ist verfügbar.
- Leicht, Polyester, Einweg
- Ideal zum Auftragen von Desinfektionsmitteln und Nassreinigungsmitteln auf vertikalen Oberflächen, Decken und Wänden in kontrollierten Umgebungen; Erreichen von schwer zugänglichen Ecken und Decken mit einem kompletten Bewegungsbereich
- Der saugfähige Schaum bringt Lösungsmittel und Desinfektionsmittel auf die Oberfläche; das Polyestergewebe bietet ausgezeichnete Abriebfestigkeit und trägt dazu bei, die Flüssigkeit gleichmäßig auf der zu reinigenden Oberfläche zu verteilen
- Die Köpfe sind für eine Abdichtung der Kanten lasergeschnitten, was die potenzielle Kontamination im Wischprozess weiter eingrenzt
- Die strukturierte Oberfläche ist ideal für Anwendungen, die eine zusätzliche Reinigungsleistung erfordern
- Keine Zellulose; kompatibel mit einer Vielzahl von Chemikalien, Reinigungs- und Desinfektionsmitteln
Spezifikation
15 x 4 in. (38 x 11 cm) | |
White | |
Unsteril | |
Nicht autoklavierbar | |
1 in. | |
4 in. | |
Ja | |
Wird mit entsprechender Hardware für feuchte Wände und Decken in nicht sterilen Umgebungen verwendet. | |
Gestricktes Polyestergewebe, Polyesterschaum, Polyesterschaum |
Moppkopf | |
15 in. | |
38 cm | |
2 cm | |
101.6 mm | |
Groß | |
14 Zoll großer VertiKlean Quick Connect Moppkopfrahmen | |
No |