Learn More
Contec™ Unsterile Moppköpfe für VertiKlean™ Wandreinigungssystem
Zur Verwendung mit VertiKlean™ Wall Washing System which is designed for cleaning vertical surfaces. Contec™ VertiKlean™ Wandwaschanlagen Unsterile Moppköpfe und -bezüge bestehen aus laminiertem Polyestergewebe und hoch saugfähigem Polyesterschaum für hervorragende Reinigungsleistung und Abriebfestigkeit. Eine texturierte Option für Anwendungen, die eine verbesserte Partikelentfernung erfordern, ist verfügbar.
Marke: Contec™ MVK-MOP
42.21 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zur Verwendung mit dem VertiKlean™ Wandreinigungssystem, das für die Reinigung vertikaler Oberflächen entwickelt wurde. Die nicht sterilen Moppköpfe und -abdeckungen des Contec™ VertiKlean™ Wandreinigungssystems bestehen aus laminiertem Polyestergewebe sowie stark adsorbierendem Polyesterschaum für ausgezeichnete Reinigungsleistung und Abriebfestigkeit. Eine texturierte Option für Anwendungen, die eine verbesserte Partikelentfernung erfordern, ist verfügbar.
- Leicht, Polyester, Einweg
- Ideal zum Auftragen von Desinfektionsmitteln und Nassreinigungsmitteln auf vertikalen Oberflächen, Decken und Wänden in kontrollierten Umgebungen; Erreichen von schwer zugänglichen Ecken und Decken mit einem kompletten Bewegungsbereich
- Der saugfähige Schaum bringt Lösungsmittel und Desinfektionsmittel auf die Oberfläche; das Polyestergewebe bietet ausgezeichnete Abriebfestigkeit und trägt dazu bei, die Flüssigkeit gleichmäßig auf der zu reinigenden Oberfläche zu verteilen
- Die Köpfe sind für eine Abdichtung der Kanten lasergeschnitten, was die potenzielle Kontamination im Wischprozess weiter eingrenzt
- Die strukturierte Oberfläche ist ideal für Anwendungen, die eine zusätzliche Reinigungsleistung erfordern
- Keine Zellulose; kompatibel mit einer Vielzahl von Chemikalien, Reinigungs- und Desinfektionsmitteln
Spezifikation
13 x 4 in. (32 x 11 cm) | |
White | |
Unsteril | |
Nicht autoklavierbar | |
1 in. | |
4 in. | |
Ja | |
Wird mit entsprechender Hardware für feuchte Wände und Decken in nicht sterilen Umgebungen verwendet. | |
Gestricktes Polyestergewebe, Polyesterschaum, Polyesterschaum |
Moppkopf | |
13 in. | |
32 cm | |
2 cm | |
101.6 mm | |
Mittel | |
12 Zoll mittelgroßer VertiKlean QuickConnect Moppkopfrahmen | |
No |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1078005-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 24/11/2024 | MVK-MOP |
1071904-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 17/10/2024 | MVK-MOP |
1057528-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 02/07/2024 | MVK-MOP |
1047286-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 16/05/2024 | MVK-MOP |
1046432-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 03/05/2024 | MVK-MOP |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Tage
29Stunden
9Minuten
26Sekunden
41Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %