Learn More
Contec™ Vorgetränkte SATWipes™ Wischtücher
Optimal für verschiedene Reinräume geeignet. Die vorab getränkten Contec™ SATWipes™ Wischtücher sind in verschiedenen Optionen erhältlich, um die allgemeine Reinigung in Umgebungen der ISO-Klasse 5 bis ISO-Klasse 8 zu erleichtern.
33.50 € - 559.00 €
Spezifikation
Produkttyp | SATWipes Vorgetränkte Wischtücher |
---|---|
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Einwegprodukt | Single-use |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Material | Sättigungslösung | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Material | Sättigungslösung | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17294533
![]() |
Contec™
SAT-C1-7030/18-BPR |
23 x 15,2 cm (9 x 6 in.) | Polyester-Zellulose | 70 % IPA, 30 % DI-Wasser | 100 Packungen; 18 Packungen/Karton | N/A | N/A | N/A | |||||
17813294
![]() |
Contec™
SAT-C1-1090 |
9 x 6 in. (22,8 x 15,2 cm) | Polyester-Zellulose | 10% IPA, 90% DI Water | 12 Pk. |
366.06 €
1200 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
17284533
![]() |
Contec™
SAT-C1-7030-BPR |
23 x 15,2 cm (9 x 6 in.) | Polyester-Zellulose | 70 % IPA, 30 % DI-Wasser | 100 Packungen; 12 Packungen/Karton |
386.00 €
1200 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
17214543
![]() |
Contec™
SAT-C3-7030/18-BPR |
23 x 15 cm (9 x 6 in.) | Polyester | 70 % IPA, 30 % DI-Wasser | 100 Packungen; 18 Packungen/Karton |
559.00 €
1800 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
17204543
![]() |
Contec™
SAT-C3-7030-BPR |
23 x 15,2 cm (9 x 6 in.) | Polyester | 70 % IPA, 30 % DI-Wasser | 100 Packungen; 12 Packungen/Karton |
471.00 €
1200 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
17224543
![]() |
Contec™
SWNW0013-BPR |
23 x 18 cm (9 x 7 in.) | Polyester, Viskose | 70 % IPA, 30 % DI-Wasser | 700 Packungen; 2 Packungen/Kartons |
191.00 €
1400 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
15597979
![]() ![]() |
Contec™
SAT-C1-100 |
9 x 6 in. (22,8 x 15,2 cm) | Polyester-Zellulose | 100 % IPA | 12 Packungen |
346.00 €
1200 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
16605544
![]() ![]() |
Contec™
SAT-C3-7030 |
9 x 6 in. (22,8 x 15,2 cm) | Polyester | 70 % IPA, 30 % DI-Wasser | 12 Packungen | N/A | N/A | N/A | |||||
15915760
![]() |
Contec™
SAT-C3-7030/18 |
15 x 23 cm (6 x 9 in.) | Polyester | 70 % IPA, 30 % DI-Wasser | 1800/Karton | N/A | N/A | N/A | |||||
17863067
![]() |
Contec™
SAT-C3-AC |
15 x 23 cm (6 x 9 in.) | Polyester | 100 % Aceton | 1200/Cs. |
33.50 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
15754047
![]() ![]() |
Contec™
SAT-C3-100 |
15 x 23 cm (6 x 9 in.) | Polyester | 100 % IPA | 12 Packungen |
449.00 €
1200 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
15147915
![]() ![]() |
Contec™
SWNW0013 |
23 x 18 cm (9 x 7 in.) | Polypropylen, Viskose | 70 % IPA, 30 % DI-Wasser | 1400/Karton | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- Haltbare, getränkte Wischtücher mit einer Auswahl an Lösungsmittelsättigungen auf perforierten Rollen
- SATWipes mit Vlieswischtüchern aus Polyester eignen sich ideal für kritische Anwendungen in Umgebungen der ISO-Klasse 5
- SATWipes mit Vlieswischtüchern aus Polyester/Cellulose bieten Festigkeit und geringen Gehalt an extrahierbaren Substanzen für weniger kritische Anwendungen in Umgebungen der ISO-Klasse 6 bis 8
- Entwickelt für die allgemeine Reinigung und Oberflächenvorbereitung sowie zum Abwischen von Verfahrensinstrumenten und anderen Geräten und zur Verwendung vor dem Reinraumeingang
Bestellinformation
Verpackt als 100 6 x 9 in. (15 x 23 cm) Wischtücher auf einer perforierten Rolle. Die meisten SATWipes-Kartons enthalten 12 vorgesättigte Rollen plus einen Kanister; 19-150-0711 und -0712 mit 18 Nachfüllpackungen pro Karton ohne Kanister. Kundenspezifische Substrate und zusätzliche Wischtuchgrößen sind bei Ihrem Fisher Safety Kundendienstvertreter erhältlich. Leere Kanister für Wischtücher sind erhältlich: 19-171-955.
Spezifikation
SATWipes Vorgetränkte Wischtücher | |
Nicht autoklavierbar | |
Single-use | |
Unsteril |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.