Learn More
Contec™ SATWipes™ Vorgesättigte Wischtücher
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17863067 Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
15 x 23 cm (6 x 9 in.)
23 x 18 cm (9 x 7 in.)
23 x 15 cm (9 x 6 in.)
Material:
Polyester
Polyester, Viskose
Polyester-Zellulose
Polypropylen, Viskose
Sättigungslösung:
10 % IPA, 90 % VE-Wasser
100 % Aceton
100 % IPA
70 % IPA, 30 % DI-Wasser
Verpackungsmenge:
100 Packungen; 12 Packungen/Karton
100 Packungen; 18 Packungen/Karton
12 Packungen
12 Pk.
1200/Cs.
1400/Karton
1800/Karton
700 Packungen; 2 Packungen/Kartons
Packungsgröße:
100 Stück
1200 Stück
1400 Stück
1800 Stück
Artikelnummer. 17863067
Marke: Contec™ SATC3AC
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Optimal für verschiedene Reinräume geeignet. Die SATWipes™ vorgesättigten Wischtücher sind in verschiedenen Optionen erhältlich, um die allgemeine Reinigung in Umgebungen der ISO-Klasse 5 bis ISO-Klasse 8 zu erleichtern.
  • Haltbare, getränkte Wischtücher mit einer Auswahl an Lösungsmittelsättigungen auf perforierten Rollen
  • Vlies-Wischtüchern aus Polyester eignen sich ideal für kritische Anwendungen in Umgebungen der ISO-Klasse 5
  • SATWIPES mit Vlies-Wischtüchern aus Polyester/Zellulose bieten Festigkeit und geringen Gehalt an extrahierbaren Substanzen für weniger kritische Anwendungen in Umgebungen der ISO-Klasse 6 bis 8
  • Entwickelt für die allgemeine Reinigung und Oberflächenvorbereitung sowie zum Abwischen von Verfahrensinstrumenten und anderen Geräten und zur Verwendung vor dem Reinraumeingang
Bestellinformation
Verpackt als 100 6 x 9 in. (15 x 23 cm) Wischtücher auf einer perforierten Rolle. Die meisten SATWipes-Kartons enthalten 12 vorgesättigte Rollen plus einen Kanister; 19-150-0711 und -0712 mit 18 Nachfüllpackungen pro Karton ohne Kanister. Kundenspezifische Substrate und zusätzliche Wischtuchgrößen sind bei Ihrem Fisher Safety Kundendienstvertreter erhältlich. Leere Kanister für Wischtücher sind erhältlich: 19-171-955.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Vorgesättigte Wischtücher
Länge (angloamerikanisch) 6 in.
Länge (metrisch) 15,24 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 22,86 cm
Material Polyester
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ISO Klasse 5 und 6
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Abmessungen (L x B) 15 x 23 cm (6 x 9 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hervorragende Tücher für weniger kritische Anwendungen, kompatibel mit Umgebungen der ISO-Klasse 6 und zum Abwischen vor dem Eintritt in den Reinraum
Verpackungsmenge 1200/Cs.
Lage 1-lagig
Sättigungslösung 100 % Aceton
Sterilität Unsteril
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P235-Kühl halten.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Acetone