Learn More
Contec™ SATWipes™ Vorgesättigte Wischtücher
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16605544 Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
15 x 23 cm (6 x 9 in.)
23 x 18 cm (9 x 7 in.)
23 x 15 cm (9 x 6 in.)
Material:
Polyester
Polyester, Viskose
Polyester-Zellulose
Polypropylen, Viskose
Sättigungslösung:
10 % IPA, 90 % VE-Wasser
100 % Aceton
100 % IPA
70 % IPA, 30 % DI-Wasser
Verpackungsmenge:
100 Packungen; 12 Packungen/Karton
100 Packungen; 18 Packungen/Karton
12 Packungen
12 Pk.
1200/Cs.
1400/Karton
1800/Karton
700 Packungen; 2 Packungen/Kartons
Packungsgröße:
100 Stück
1200 Stück
1400 Stück
1800 Stück
Artikelnummer. 16605544
Marke: Contec™ SATC37030
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Optimal für verschiedene Reinräume geeignet. Die SATWipes™ vorgesättigten Wischtücher sind in verschiedenen Optionen erhältlich, um die allgemeine Reinigung in Umgebungen der ISO-Klasse 5 bis ISO-Klasse 8 zu erleichtern.
  • Haltbare, getränkte Wischtücher mit einer Auswahl an Lösungsmittelsättigungen auf perforierten Rollen
  • Vlies-Wischtüchern aus Polyester eignen sich ideal für kritische Anwendungen in Umgebungen der ISO-Klasse 5
  • SATWIPES mit Vlies-Wischtüchern aus Polyester/Zellulose bieten Festigkeit und geringen Gehalt an extrahierbaren Substanzen für weniger kritische Anwendungen in Umgebungen der ISO-Klasse 6 bis 8
  • Entwickelt für die allgemeine Reinigung und Oberflächenvorbereitung sowie zum Abwischen von Verfahrensinstrumenten und anderen Geräten und zur Verwendung vor dem Reinraumeingang
Bestellinformation
Verpackt als 100 6 x 9 in. (15 x 23 cm) Wischtücher auf einer perforierten Rolle. Die meisten SATWipes-Kartons enthalten 12 vorgesättigte Rollen plus einen Kanister; 19-150-0711 und -0712 mit 18 Nachfüllpackungen pro Karton ohne Kanister. Kundenspezifische Substrate und zusätzliche Wischtuchgrößen sind bei Ihrem Fisher Safety Kundendienstvertreter erhältlich. Leere Kanister für Wischtücher sind erhältlich: 19-171-955.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Vorgesättigte Wischtücher
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 23 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 15,2 cm
Material Polyester
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ISO Klasse 5 und 6
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Abmessungen (L x B) 15 x 23 cm (6 x 9 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hervorragende Tücher für weniger kritische Anwendungen, kompatibel mit Umgebungen der ISO-Klasse 6 und zum Abwischen vor dem Eintritt in den Reinraum
Verpackungsmenge 12 Packungen
Lage 1-lagig
Sättigungslösung 70 % IPA, 30 % DI-Wasser