Learn More
Contec™ HydroPure
Gemisch aus 6 % Wasserstoffperoxid und gereinigtem Wasser, rückstandsarme, Biozid gegen Sporizide. Contec™ HydroPure wird auf 0.2 μ gefiltert;hinterlässt keine Rückstände, wodurch jegliche Rückstandsbeseitigung entfällt.
Marke: Contec™ FBT16HP
91.04 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Gemisch aus 6 % Wasserstoffperoxid und gereinigtem Wasser, rückstandsarm, Biozid gegen Sporizide.Contec™ HydroPure wird auf 0,2 μ gefiltert; hinterlässt keine Rückstände, wodurch jegliche Rückstandsbeseitigung entfällt.
- Wirkt gegen Bakterien, Pilze, Schimmel, Hefen und Sporen
- Auf 0.2μm gefiltert und unter unidirektionaler Durchflussluft des Gütegrads A gefüllt und in Reinräumen des Gütegrads B verpackt
- Hinterlässt wenig bis keine Rückstände und hat einen Endotoxingehalt von <0.25 EU/ml
- Sichere Verwendung in Bereichen, die mit Produkt in Kontakt kommen
- Sorgt für einfachen Zugang zu pharmazeutischen Reinräumen
- Gewährleistet, dass Produkt frei von Kontamination und Partikeln ist
- Ausreichende sporizide Aktivität für Bereiche mit Gütegraden A/B
- Die große Tröpfchengröße verringert das Inhalationsrisiko und sorgt für gute Flächendeckung
- In linearen Abreißbeuteln ais Polyethylen verpackt
- Erleichtert die Transferdesinfektion in Isolatoren und Systeme mit Zugangsbeschränkung (RABS)
- RTU mit einer Haltbarkeit von einem Jahr
Spezifikation
Mischung aus Wasserstoffperoxid und Reinstwasser | |
Not Applicable | |
Unsteril | |
Nicht autoklavierbar | |
6 % Wasserstoffperoxid in gereinigtem Wasser | |
Limited-use | |
Yes | |
1 l |
Flüssig | |
Geruchlos | |
Clear | |
Klar | |
Zerstäuberpistolenflasche | |
Gefiltert | |
6 x 1 L |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sicherheit und Handhabung
- contec hydropure
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
230802541 | Qualitätsbescheinigung | 19/04/2024 | FBT16HP |
230702491 | Qualitätsbescheinigung | 08/02/2024 | FBT16HP |
230602482 | Qualitätsbescheinigung | 24/08/2023 | FBT16HP |
220902188 | Qualitätsbescheinigung | 10/02/2023 | FBT16HP |
220402052 | Konformitätsbescheinigung | 03/06/2022 | FBT16HP |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02