Learn More
Contec™ HydroPure
Gemisch aus 6 % Wasserstoffperoxid und gereinigtem Wasser, rückstandsarme, Biozid gegen Sporizide. Contec™ HydroPure wird auf 0.2 μ gefiltert;hinterlässt keine Rückstände, wodurch jegliche Rückstandsbeseitigung entfällt.
122.00 € - 131.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Mischung aus Wasserstoffperoxid und Reinstwasser |
---|---|
Form | Flüssig |
pH | Not Applicable |
Scent | Geruchlos |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Menge | Behältertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Behältertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15676986
![]() |
Contec™
FBC56HP |
2 x 5 L | Capped Bottle |
131.00 €
2 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15686986
![]() |
Contec™
FBT16HP |
6 x 1 L | Zerstäuberpistolenflasche |
122.00 €
6 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Gemisch aus 6 % Wasserstoffperoxid und gereinigtem Wasser, rückstandsarm, Biozid gegen Sporizide.Contec™ HydroPure wird auf 0,2 μ gefiltert; hinterlässt keine Rückstände, wodurch jegliche Rückstandsbeseitigung entfällt.
- Wirkt gegen Bakterien, Pilze, Schimmel, Hefen und Sporen
- Auf 0.2μm gefiltert und unter unidirektionaler Durchflussluft des Gütegrads A gefüllt und in Reinräumen des Gütegrads B verpackt
- Hinterlässt wenig bis keine Rückstände und hat einen Endotoxingehalt von <0.25 EU/ml
- Sichere Verwendung in Bereichen, die mit Produkt in Kontakt kommen
- Sorgt für einfachen Zugang zu pharmazeutischen Reinräumen
- Gewährleistet, dass Produkt frei von Kontamination und Partikeln ist
- Ausreichende sporizide Aktivität für Bereiche mit Gütegraden A/B
- Die große Tröpfchengröße verringert das Inhalationsrisiko und sorgt für gute Flächendeckung
- In linearen Abreißbeuteln ais Polyethylen verpackt
- Erleichtert die Transferdesinfektion in Isolatoren und Systeme mit Zugangsbeschränkung (RABS)
- RTU mit einer Haltbarkeit von einem Jahr
Spezifikation
Mischung aus Wasserstoffperoxid und Reinstwasser | |
Not Applicable | |
Unsteril | |
Klar | |
Limited-use | |
Yes |
Flüssig | |
Geruchlos | |
Nicht autoklavierbar | |
6 % Wasserstoffperoxid in gereinigtem Wasser | |
Gefiltert |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 1 Jahr
- contec hydropure
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.