Learn More
Contec™ CONSTIX™ Wattestäbchen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Hergestellt aus den längsten Baumwollstapelfasern und einem einfachen Methyl-Cellulose-Bindemittel. Contec™ CONSTIX™ Wattestäbchen bieten einen sehr niedrigen Gehalt an extrahierbaren Rückständen, Partikeln und Fasern.
Marke:  Contec™ SC-1
247.92 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16635544
  • 375.00 € / 3750 Stück
Verfügbar ab: 05-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Dichteste, glatteste und sauberste Wattetupfer auf dem Markt
  • Absorbierend für die meisten gängigen Lösungsmittel, einschließlich Isopropylalkohol und Aceton
  • Einsatz in kritischen Anwendungen, einschließlich der Herstellung von Festplattenlaufwerken und hochwertigen optischen Geräten
  • Ideal für Verwendung mit wasserbasierten Lösungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.1 in.
For use in some of the most critical applications, including disk drive manufacturing and high-level optical surfaces
2,5 mm
76,2mm
Spitz, doppeltes Ende
13mm
0.5 in.
0,2 in.
Aqueous-based
Pointed
3.51 in.
Swab
3 in.
Baumwolle
0,51 in.
8mm
5mm
Non-sterile
Wundpapier
Cotton
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1082258-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum06/11/2024 Catalog NumberSC-1
Chargennummer1045733-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum19/04/2024 Catalog NumberSC-1
Chargennummer950401-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum14/04/2023 Catalog NumberSC-1
Chargennummer933086-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum15/10/2022 Catalog NumberSC-1
Name des Produkts
Contec™ CONSTIX™ Wattestäbchen > 0,2 in. Durchm. x 0,5 in. (0,5 x 1,3 cm) spitzes Wattestäbchen mit doppeltem Ende, 3 in. (7,6 cm) Gesamtlänge