Learn More
Contec™ Versiegelte CONSTIX™ Schaumtupfer
Wählen Sie robuste Tupfer, die sich ideal für die Reinigung eignen. Die Contec™ CONSTIX™ versiegelten Schaumtupfer eignen sich hervorragend für die Partikelentfernung. Zur Verwendung mit Lösungsmitteln wie Isopropylalkohol.
Marke: Contec™ SF-6
172.03 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Stark, abriebfest
- Kopf aus offenzelligem Schaum für hervorragende Reinigung und Partikelentfernung
- Der große Kopf eignet sich ideal für größere Bereiche
- Hervorragend geeignet zum Auftragen von Beschichtungen
- Ideal für die Reinigung mit Lösungsmitteln wie Isopropylalkohol
Spezifikation
Epoxidkleber aus Schaumstoff bis Spitze, Spitze mechanisch im Schlauchgriff befestigt | |
4,5 in. | |
Tupfer | |
114,3mm | |
94mm | |
0,8 in. | |
7,6mm | |
Not Autoclavable | |
Thermisch/Epoxid | |
Nicht-netzartiger Schaumstoffkopf |
0,19 in. | |
Ideal für die Reinigung mit Lösungsmitteln wie Isopropylalkohol, zum Reinigen von vertieften und schwer zugänglichen Oberflächen, zum Auftragen von Schmiermitteln und zum Entfernen überschüssiger Materialien | |
4,8mm | |
3,7 in. | |
Schaumstoff | |
20,3mm | |
0,3 in. | |
Unsteril | |
Polypropylen | |
Polyurethanschaum |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
-
Mehrere Hersteller
Sicherheit Monatliche Promotion
Entdecken Sie monatlich exklusive Angebote für wichtige Sicherheitsprodukte, die den Schutz und die Einhaltung von Vorschriften in Ihrem Labor verbessern.Aktionscode: 24259Gültig bis zum: 2025-04-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 95%