Learn More
Contec™ Versiegelte CONSTIX™ Schaumtupfer
Wählen Sie robuste Tupfer, die sich ideal für die Reinigung eignen. Die Contec™ CONSTIX™ versiegelten Schaumtupfer eignen sich hervorragend für die Partikelentfernung. Zur Verwendung mit Lösungsmitteln wie Isopropylalkohol.
Marke: Contec™ SF-2
118.52 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Stark, abriebfest
- Offener Zellschaumkopf für hervorragende Reinigung und Partikelentfernung
- Der große Kopf eignet sich ideal für größere Bereiche
- Hervorragend geeignet zum Auftragen von Beschichtungen
- Ideal für die Reinigung mit Lösungsmitteln wie Isopropylalkohol
Spezifikation
0,12 Zoll | |
Ideal für die Reinigung mit Lösungsmitteln wie Isopropylalkohol, zum Reinigen von vertieften und schwer zugänglichen Oberflächen, zum Auftragen von Schmiermitteln und zum Entfernen überschüssiger Materialien | |
3 mm | |
4 in. | |
Schaumstoff | |
25.4 mm | |
0.62 Zoll | |
Thermisch | |
Rechteckiger großer Schaumstoffkopf |
5 in. | |
Tupfer | |
127 mm | |
101.6 mm | |
1 Zoll | |
15.7 mm | |
Unsteril | |
Polypropylen | |
Polyurethanschaum |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1090759-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 14/01/2025 | SF-2 |
1082179-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 06/11/2024 | SF-2 |
1063777-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 20/08/2024 | SF-2 |
1063775-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 20/08/2024 | SF-2 |
1063776-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 03/08/2024 | SF-2 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
-
Mehrere Hersteller
Sicherheit Monatliche Promotion
Entdecken Sie monatlich exklusive Angebote für wichtige Sicherheitsprodukte, die den Schutz und die Einhaltung von Vorschriften in Ihrem Labor verbessern.Aktionscode: 24259Gültig bis zum: 2025-04-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 95%