Learn More
Epredia™ Manuelle Färbezubehörpakete 117 und 130
Die Epredia™ Färbezubehörpakete 117 und 130 für manuelles Färben können bis zu 60 Objektträger aufnehmen und sind mit Schalen aus nicht autoklavierbarem Glas oder Edelstahl erhältlich.
34.89 € - 171.00 €
Produkte 6
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
12677706
Unterlagen ansehen
Epredia™
118
Staining Dish Cover, Assy 117 N/A N/A N/A
12667706
Unterlagen ansehen
Epredia™
119
Staining Dish, Assy 117 N/A N/A N/A
12687706
Unterlagen ansehen
Epredia™
120
Rack Handle, Assy 117 and 130
135.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12627716
Unterlagen ansehen
Epredia™
130
Manual Staining Assy Kit 130
171.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12637716
Unterlagen ansehen
Epredia™
131
Staining Dish only, Assy 130
71.35 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12647716
Unterlagen ansehen
Epredia™
132
Färbebehälterdeckel
49.20 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Färbezubehörpakete 117 und 130 für manuelles Färben können bis zu 60 Objektträger aufnehmen und sind mit Schalen aus nicht autoklavierbarem Glas oder Edelstahl erhältlich.
Komplettes Zubehörpaket 117 für das manuelle Färben:
  • Färbebehälter 119: Aus Edelstahl mit den Innenmaßen 202 x 85 x 75 mm (7,95 x 3,35 x 2,95 in.); fasst bei vollständig beladenem Färbegestell bis zu 750 ml Lösung.
  • Färbegestell 120: Aus Edelstahl, für bis zu 60 Objektträger mit Maximalgröße der Objektträger: 75 x 50 mm (3 x 2 in.)
  • Färbebehälterdeckel 118: Edelstahl
Komplettes Zubehörpaket 130 für das manuelle Färben:
  • Färbebehälter 131: Aus Edelstahl mit den Innenmaßen 202 x 112 x 72 mm (7,95 x 4,4 x 2,8 ); fasst bei vollständig beladenem Färbegestell bis zu 750 ml Lösung.
  • Färbegestell 120: Aus Edelstahl, für bis zu 60 Objektträger mit Maximalgröße der Objektträger: 75 x 50 mm (3 x 2 in.)
  • Färbebehälterdeckel 132: Edelstahl
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ Manuelle Färbezubehörpakete 117 und 130