Learn More
Epredia™ Manuelle Färbezubehörpakete 117 und 130
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Assy-Kit für manuelles Färben 130
Färbebehälter, Assy 117
Färbebehälterdeckel
Färbebehälterdeckelr, Assy 117
Gestellgriff, Assy 117 und 130
Nur Färbebehälter, Assy 130
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Färbezubehörpakete 117 und 130 für manuelles Färben können bis zu 60 Objektträger aufnehmen und sind mit Schalen aus nicht autoklavierbarem Glas oder Edelstahl erhältlich.
Komplettes Zubehörpaket 117 für das manuelle Färben:
- Färbebehälter 119: Aus Edelstahl mit den Innenmaßen 202 x 85 x 75 mm (7,95 x 3,35 x 2,95 in.); fasst bei vollständig beladenem Färbegestell bis zu 750 ml Lösung.
- Färbegestell 120: Aus Edelstahl, für bis zu 60 Objektträger mit Maximalgröße der Objektträger: 75 x 50 mm (3 x 2 in.)
- Färbebehälterdeckel 118: Edelstahl
Komplettes Zubehörpaket 130 für das manuelle Färben:
- Färbebehälter 131: Aus Edelstahl mit den Innenmaßen 202 x 112 x 72 mm (7,95 x 4,4 x 2,8 ); fasst bei vollständig beladenem Färbegestell bis zu 750 ml Lösung.
- Färbegestell 120: Aus Edelstahl, für bis zu 60 Objektträger mit Maximalgröße der Objektträger: 75 x 50 mm (3 x 2 in.)
- Färbebehälterdeckel 132: Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Innentiefe (angloamerikanisch) | 2,95 in. |
| Innentiefe (metrisch) | 75 mm |
| Material der Schalen | Edelstahl |
| Innenlänge (angloamerikanisch) | 7,95 in. |
| Innenlänge (metrisch) | 202mm |
| Innenbreite (angloamerikanisch) | 3,35 in. |
| Innenbreite (metrisch) | 85mm |
| Produkttyp | Färbebehälter, Assy 117 |
| Solution Capacity | 750 ml |