Learn More
Epredia™ Manuelle Färbezubehörpakete 117 und 130
Die Epredia™ Färbezubehörpakete 117 und 130 für manuelles Färben können bis zu 60 Objektträger aufnehmen und sind mit Schalen aus nicht autoklavierbarem Glas oder Edelstahl erhältlich.
Marke:  Epredia™ 120
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12687706
  • 135.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Färbezubehörpakete 117 und 130 für manuelles Färben können bis zu 60 Objektträger aufnehmen und sind mit Schalen aus nicht autoklavierbarem Glas oder Edelstahl erhältlich.
Komplettes Zubehörpaket 117 für das manuelle Färben:
  • Färbebehälter 119: Aus Edelstahl mit den Innenmaßen 202 x 85 x 75 mm (7,95 x 3,35 x 2,95 ″); fasst bei vollständig beladenem Färbegestell bis zu 750 ml Lösung.
  • Färbegestell 120: Aus Edelstahl, für bis zu 60 Objektträger mit Maximalgröße der Objektträger: 75 x 50 mm (3 x 2″)
  • Färbebehälterdeckel 118: Edelstahl
Komplettes Zubehörpaket 130 für das manuelle Färben:
  • Färbebehälter 131: Aus Edelstahl mit den Innenmaßen 202 x 112 x 72 mm (7,95 x 4,4 x 2,8 ); fasst bei vollständig beladenem Färbegestell bis zu 750 ml Lösung.
  • Färbegestell 120: Aus Edelstahl, für bis zu 60 Objektträger mit Maximalgröße der Objektträger: 75 x 50 mm (3 x 2″)
  • Färbebehälterdeckel 132: Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
3 x 2 in.
Edelstahl
60
Nur Griff für das Gestell für die Pakete 117 und 130